Boc-D-DAB(Z)-OH·DCHA 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-D-Dab(Z)-OH·DCHA, (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
H62817.06
H62817.06EA 362 EUR InStock
H62817.06
Boc-D-DAB(Z)-OH·DCHA 98%
Boc-D-DAB(Z)-OH·DCHA
Purity: 98% CAS No.: 101854-42-6 Molecular Formula: C17H24N2O6.C12H23N Formula Weight: 533.70 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00798628
Formule: C₂₉H₄₇N₃O₆
MW: 533,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798628
Numéro CAS: 101854-42-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité