N-Boc-glycylglycine
Fournisseur: Thermo Scientific
H62889.06
H62889.06EA 154 EUR InStock
H62889.06
N-Boc-glycylglycine
Protéines et Peptides
Purity: 97% CAS No.: 31972-52-8 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00038558
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité