Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-Pyr-OBzl
H62912.06
H62912.06EA 415 EUR InStock
H62912.06
Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 98%
Benzyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 113400-36-5 Molecular Formula: C17H21NO5 Formula Weight: 319.35 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD04115781
Formule: C₁₇H₂₁NO₅
MW: 319,357 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115781
Numéro CAS: 113400-36-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité