Boc-L-cyclopropylglycine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62914.03
H62914.03EA 297 EUR InStock
H62914.03
Boc-L-cyclopropylglycine 95%
Boc-L-cyclopropylglycine
Purity: 95% CAS No.: 155976-13-9 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 6650020 Optical Rotation: +38°(c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD06659132
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659132
Numéro CAS: 155976-13-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité