4-Chlorophénéthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 31.2 EUR InStock
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophénéthylamine 97%
4-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 60…65 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.120
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008191
Numéro CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité