Z-Aib-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-alpha-methylalanine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)isobutyric acid, N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine, Z-Aib-OH, 2-(Cbz-amino)isobutyric acid, 2-(Carbobenzoxyamino)isobutyric acid, N-Cbz-alpha-methylalanine
H63119.06
H63119.06EA 83.7 EUR InStock
H63119.06
Z-Aib-OH 98%
Z-Aib-OH
Purity: 98% CAS No.: 15030-72-5 Molecular Formula: C12H15NO4 Formula Weight: 237.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 65-69° dec Beilstein Reference: 2218009 MDL No.: MFCD00004190
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,255 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00004190
Numéro CAS: 15030-72-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité