DL-m-Tyrosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63163.06
H63163.06EA 433 EUR InStock
H63163.06
DL-m-Tyrosine 98%
DL-m-Tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 775-06-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow Melting Point: 280-285° dec Beilstein Reference: 2416853 MDL No.: MFCD00002597
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point de fusion: 280…285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002597
Numéro CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 14,9840
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité