Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-(tert-butoxy)butanoic acid, N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine
H63170.03
H63170.03EA 325 EUR InStock
H63170.03
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH 99%
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH
Purity: 99% CAS No.: 117106-20-4 Molecular Formula: C24H29NO5 Formula Weight: 411.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02094431
Formule: C₂₄H₂₉NO₅
MW: 411,498 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094431
Numéro CAS: 117106-20-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité