Boc-D-Glu(OtBu)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
H63172.06
H63172.06EA 91.5 EUR InStock
H63172.06
Boc-D-Glu(OtBu)-OH 98%
Boc-D-Glu(OtBu)-OH
Purity: 98% CAS No.: 104719-63-3 Molecular Formula: C14H25NO6 Formula Weight: 303.35 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 3594191 MDL No.: MFCD00076927
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
MW: 303,355 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076927
Numéro CAS: 104719-63-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité