5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Glu(OtBu)-OH, L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester
H63223.06
H63223.06EA 167 EUR InStock
H63223.06
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 2419-56-9 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2049031 MDL No.: MFCD00038580
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038580
Numéro CAS: 2419-56-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité