2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63244.06
H63244.06EA 124 EUR InStock
H63244.06
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 112108-73-3 Molecular Formula: C7H5ClFNO2 Formula Weight: 189.57 Physical Form: Powder Appearance: Yellow UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD11110549
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110549
Numéro CAS: 112108-73-3
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité