4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63245.06
H63245.06EA 173 EUR InStock
H63245.06
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 105942-09-4 Molecular Formula: C8H5BrFN Formula Weight: 214.04 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 75-79° dec Beilstein Reference: 7758134 UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD07368341
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD07368341
Numéro CAS: 105942-09-4
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité