2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63315.03
H63315.03EA 251 EUR InStock
H63315.03
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 131747-41-6 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 217-223° MDL No.: MFCD07774132
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 217…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774132
Numéro CAS: 131747-41-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité