(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63341.06
H63341.06EA 234 EUR InStock
H63341.06
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 42330-59-6 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 61-65° dec Boiling Point: 112°/0.2mm Beilstein Reference: 1525378 MDL No.: MFCD01935961
Formule: C₆H₆ClNO
Point d'ébullition: 112 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD01935961
Numéro CAS: 42330-59-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité