Z-D-Glu(OtBu)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63371.06
H63371.06EA 160 EUR InStock
H63371.06
Z-D-Glu(OtBu)-OH 98%
Z-D-Glu(OtBu)-OH
Purity: 98% CAS No.: 51644-83-8 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00077018
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077018
Numéro CAS: 51644-83-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité