Ethyl-3-(2-bromophenyl)propanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
H63505.06
H63505.06EA 122 EUR InStock
H63505.06
Ethyl-3-(2-bromophenyl)propanoate 98%
Ethyl-3-(2-bromophenyl)propanoate
Purity: 98% CAS No.: 135613-33-1 Molecular Formula: C11H13BrO2 Formula Weight: 257.13 Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD07772962
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772962
Numéro CAS: 135613-33-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité