Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
H63541.06
H63541.06EA 226 EUR InStock
H63541.06
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 170235-26-4 Molecular Formula: C5H4BrNO2S Formula Weight: 222.06 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06659908
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659908
Numéro CAS: 170235-26-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité