Ethyl-6-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate, Ethyl 6-nitro-1H-indole-2-carboxylate
H63569.03
H63569.03EA 326 EUR InStock
H63569.03
Ethyl-6-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-6-nitro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 16792-45-3 Molecular Formula: C11H10N2O4 Formula Weight: 234.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD04973967
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973967
Numéro CAS: 16792-45-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité