2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% (p/p) dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63583.30
H63583.30EA 404 EUR InStock
H63583.30
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% (p/p) dans le dichloromethane
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to brown Beilstein Reference: 5079255 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00006583
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité