Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63614.06
H63614.06EA 616 EUR InStock
H63614.06
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH
Purity: 97% CAS No.: 197632-77-2 Molecular Formula: C23H27NO5 Formula Weight: 397.46 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White to off-white Melting Point: 213-218° MDL No.: MFCD02094430
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
Point de fusion: 213…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094430
Numéro CAS: 197632-77-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité