Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
H63640.06
H63640.06EA 339 EUR InStock
H63640.06
Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Purity: 95% CAS No.: 138775-22-1 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7548444 Optical Rotation: -59°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00153389
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153389
Numéro CAS: 138775-22-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité