Z-Asp(OMe)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63642.06
H63642.06EA 176 EUR InStock
H63642.06
Z-Asp(OMe)-OH 98%
Z-Asp(OMe)-OH
Purity: 98% CAS No.: 3160-47-2 Molecular Formula: C13H15NO6 Formula Weight: 281.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 6279422 MDL No.: MFCD00133585
Formule: C₁₃H₁₅NO₆
Numéro MDL: MFCD00133585
Numéro CAS: 3160-47-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité