7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63693.03
H63693.03EA 761 EUR InStock
H63693.03
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 95% CAS No.: 82771-60-6 Molecular Formula: C9H10ClN Formula Weight: 167.64 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD05861543
Formule: C₉H₁₀ClN
MW: 167,636 g/mol
Numéro MDL: MFCD05861543
Numéro CAS: 82771-60-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité