Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63716.14
H63716.14EA 369 EUR InStock
H63716.14
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1791-13-5 Molecular Formula: C12H23NO4.HCl Formula Weight: 281.78 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 5652807 MDL No.: MFCD00034851
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00034851
Numéro CAS: 1791-13-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité