(R)-1-[α-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63722.06
H63722.06EA 473 EUR InStock
H63722.06
(R)-1-[α-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine 97%
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine
Purity: 97% CAS No.: 300543-56-0 Molecular Formula: C17H19ClN2 Formula Weight: 286.8 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD11519277
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519277
Numéro CAS: 300543-56-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité