1-Acetyl-5-bromoindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63745.03
H63745.03EA 125 EUR InStock
H63745.03
1-Acetyl-5-bromoindole 97%
1-Acetyl-5-bromoindole
Purity: 97% CAS No.: 61995-52-6 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 1283925 MDL No.: MFCD00238530
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238530
Numéro CAS: 61995-52-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité