5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
H63906.03
H63906.03EA 138 EUR InStock
H63906.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 131747-40-5 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 184-189° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD07774128
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774128
Numéro CAS: 131747-40-5
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité