6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
H63920.03
H63920.03EA 248 EUR InStock
H63920.03
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 97%
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 180161-14-2 Molecular Formula: C13H13FN2 Formula Weight: 216.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow to brown Beilstein Reference: 8627107 MDL No.: MFCD04114772
Formule: C₁₃H₁₃FN₂
Numéro MDL: MFCD04114772
Numéro CAS: 180161-14-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité