5-Nitrogramine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63939.03
H63939.03EA 261 EUR InStock
H63939.03
5-Nitrogramine 95%
5-Nitrogramine
Purity: 95% CAS No.: 3414-64-0 Molecular Formula: C11H13N3O2 Formula Weight: 219.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 216692 MDL No.: MFCD00544197
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00544197
Numéro CAS: 3414-64-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité