3-Bromo-7-nitroindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63940.06
H63940.06EA 182 EUR InStock
H63940.06
3-Bromo-7-nitroindole 97%
3-Bromo-7-nitroindole
Purity: 97% CAS No.: 397864-11-8 Molecular Formula: C8H5BrN2O2 Formula Weight: 241.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02684155
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Numéro MDL: MFCD02684155
Numéro CAS: 397864-11-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité