Fmoc-N-Me-Nle-OH 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
H63992.06
H63992.06EA 84.8 EUR InStock
H63992.06
Fmoc-N-Me-Nle-OH 96%
Fmoc-N-Me-Nle-OH
Purity: 96% CAS No.: 112883-42-8 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00235878
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235878
Numéro CAS: 112883-42-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité