(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride, (R)-2-Morpholinemethanol hydrochloride
H64003.03
H64003.03EA 296 EUR InStock
H64003.03
(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride 95%
(R)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 1436436-17-7 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD11052541
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052541
Numéro CAS: 1436436-17-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité