6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64033.03
H64033.03EA 1010 EUR InStock
H64033.03
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 97%
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Purity: 97% CAS No.: 75711-01-2 Molecular Formula: C6H7ClN2O Formula Weight: 158.59 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 15026636 MDL No.: MFCD09952112
Formule: C₆H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952112
Numéro CAS: 75711-01-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité