5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64041.06
H64041.06EA 306 EUR InStock
H64041.06
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 37131-87-6 Molecular Formula: C5H3BrN2O2 Formula Weight: 203.00 Physical Form: Solid Melting Point: 193-198° Beilstein Reference: 121432 MDL No.: MFCD00496793
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203,00 g/mol
Point de fusion: 193…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00496793
Numéro CAS: 37131-87-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité