2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64052.06
H64052.06EA 699 EUR InStock
H64052.06
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 1003845-08-6 Molecular Formula: C10H14BClN2O2 Formula Weight: 240.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 15622160 MDL No.: MFCD11856048
Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD11856048
Numéro CAS: 1003845-08-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité