Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
H64073.14
H64073.14EA 669 EUR InStock
H64073.14
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Purity: 95% CAS No.: 51145-57-4 Molecular Formula: C9H15NO3 Formula Weight: 185.22 Physical Form: Liquid Appearance: Pale red MDL No.: MFCD00087563
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087563
Numéro CAS: 51145-57-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité