1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
H64102.06
H64102.06EA 212 EUR InStock
H64102.06
1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 71233-25-5 Molecular Formula: C13H21NO5 Formula Weight: 271.31 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 421506 MDL No.: MFCD09878815
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878815
Numéro CAS: 71233-25-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité