1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64116.14
H64116.14EA 123 EUR InStock
H64116.14
1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
1-(Bromomethyl)naphthalene
Purity: 98% CAS No.: 3163-27-7 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Density: 1.44 Refractive Index: 1.6600 Appearance: Off-white Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 742417 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00010804
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,10 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (100 mmHg)
Densité: 1.44
Numéro MDL: MFCD00010804
Numéro CAS: 3163-27-7
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité