3-Amino-1-adamantanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoadamantan-1-ol
H64137.14
H64137.14EA 291 EUR InStock
H64137.14
3-Amino-1-adamantanol ≥98%
3-Amino-1-adamantanol
Purity: 98+% CAS No.: 702-82-9 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 265° lit. Beilstein Reference: 2802127 MDL No.: MFCD01821204
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point de fusion: 265 °C (lit.)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01821204
Numéro CAS: 702-82-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité