4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
H64279.14
H64279.14EA 416 EUR InStock
H64279.14
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 21642-98-8 Molecular Formula: C7H6N2O2 Formula Weight: 150.14 Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale yellow Melting Point: 278° Beilstein Reference: 5929290 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00975442
Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059559
Numéro CAS: 21642-98-8
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité