2-Amino-4-bromopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64358.03
H64358.03EA 348 EUR InStock
H64358.03
2-Amino-4-bromopyrimidine 98%
2-Amino-4-bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 343926-69-2 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 111375 MDL No.: MFCD09999168
Formule: C₄H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999168
Numéro CAS: 343926-69-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité