2,6-Dichloro-3-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64366.06
H64366.06EA 68.5 EUR InStock
H64366.06
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 148493-37-2 Molecular Formula: C5H2Cl2IN Formula Weight: 273.88 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to brown Melting Point: 74-79° Beilstein Reference: 6135696 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD03094686
Formule: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Numéro MDL: MFCD03094686
Numéro CAS: 148493-37-2
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité