9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64404.06
H64404.06EA 109 EUR InStock
H64404.06
9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Purity: 98% CAS No.: 57102-42-8 Molecular Formula: C18H12BrN Formula Weight: 322.20 Physical Form: Solid Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 199590 MDL No.: MFCD11617969
Formule: C₁₈H₁₂BrN
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617969
Numéro CAS: 57102-42-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité