Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64417.06
H64417.06EA 648 EUR InStock
H64417.06
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 50593-91-4 Molecular Formula: C7H7BrN2O2S Formula Weight: 263.11 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 910703 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD05664428
Formule: C₇H₇BrN₂O₂S
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664428
Numéro CAS: 50593-91-4
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité