1-N-Cbz-4-aminopiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 4-Amino-1-benzyloxycarbonylpiperidine, 4-Amino-1-carbobenzoxypiperidine, Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, 4-Amino-1-Cbz-piperidine, 1-N-Cbz-4-Aminopiperidine, Benzyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate
H64424.06
H64424.06EA 520 EUR InStock
H64424.06
1-N-Cbz-4-aminopiperidine 97%
1-N-Cbz-4-aminopiperidine
Purity: 97% CAS No.: 120278-07-1 Molecular Formula: C13H18N2O2 Formula Weight: 234.30 Beilstein Reference: 10003356 MDL No.: MFCD05863884
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863884
Numéro CAS: 120278-07-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité