5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64438.06
H64438.06EA 271 EUR InStock
H64438.06
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 189628-37-3 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.46 Physical Form: Solid Appearance: Off-white to pale yellow Beilstein Reference: 9757388 MDL No.: MFCD08445659
Formule: C₇H₄BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445659
Numéro CAS: 189628-37-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité