2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64478.06
H64478.06EA 401 EUR InStock
H64478.06
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Purity: 97% CAS No.: 1920-66-7 Molecular Formula: C4H3ClN4O2 Formula Weight: 174.54 Physical Form: Solid Melting Point: 221-226° Beilstein Reference: 156953 MDL No.: MFCD00127771
Formule: C₄H₃ClN₄O₂
MW: 174,544 g/mol
Point de fusion: 221…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127771
Numéro CAS: 1920-66-7
EINECS: 217-648-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité