2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64531.03
H64531.03EA 361 EUR InStock
H64531.03
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole 95%
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Purity: 95% CAS No.: 324-27-6 Molecular Formula: C13H9FN2 Formula Weight: 212.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00224358
Formule: C₁₃H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224358
Numéro CAS: 324-27-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité