3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
H64546.03
H64546.03EA 101 EUR InStock
H64546.03
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 876-03-9 Molecular Formula: C8H9NO2.HCl Formula Weight: 187.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 242-244° Beilstein Reference: 3697656 MDL No.: MFCD03791117
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Numéro MDL: MFCD03791117
Numéro CAS: 876-03-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité