5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64547.06
H64547.06EA 364 EUR InStock
H64547.06
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Purity: 96% CAS No.: 38185-56-7 Molecular Formula: C5H2BrClFN Formula Weight: 210.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 60° Beilstein Reference: 1563886 MDL No.: MFCD09834365
Formule: C₅H₂BrClFN
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD09834365
Numéro CAS: 38185-56-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité